694290
Tris(2-chloroethyl)phosphate-d12
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
forma
liquid
pb
192 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.448 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
chave InChI
HQUQLFOMPYWACS-LBTWDOQPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
449.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
232 °C - closed cup