Documentos Principais
693499
Sigma-Aldrich
Dysprosium-Erbium-Aluminum alloy, Dy0.8Er0.2Al2
magnetic refrigeration material
Sinônimo(s):
ErDy4Al10
About This Item
Fórmula linear:
Dy0.8Er0.2Al2
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101711
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
composição
aluminum, 24.9 wt. %
Dysprosium, 59.7 wt. %
Erbium, 15.6 wt. %
pf
1675 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Al].[Dy].[Er]
InChI
1S/Al.Dy.Er
chave InChI
LAESMWVCIAIPFD-UHFFFAOYSA-N
propriedades físicas
Curie Temperature: below 60 K
Informações legais
Sold under license to US Patents 5,887,449 and 5,743,095 for use in magnetic refrigeration.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Today, near-room-temperature refrigeration is almost entirely based on a vapor-compression refrigeration cycle.
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.