Documentos Principais
693332
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrafluoro-N,N-dimethylethylamine
97%
Sinônimo(s):
1,1,2,2-Tetrafluoro-N,N-dimethylethanamine, N,N-Dimethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylamine, TFEDMA
About This Item
Fórmula linear:
CHF2CF2N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
145.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Ensaio
97%
p.e.
77 °C/760 mmHg
densidade
1.24 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(F)(F)C(F)F
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)