Documentos Principais
30471
Sigma-Aldrich
Davy-reagent p-tolyl
≥97.0%
Sinônimo(s):
2,4-Bis(p-tolylthio)-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide, DR-T, Heimgartner reagent
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.577,00
R$ 2.577,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.577,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14P2S6
Número CAS:
Peso molecular:
436.60
Beilstein:
7222715
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.577,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97.0%
pf
209-213 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(SP2(=S)SP(=S)(Sc3ccc(C)cc3)S2)cc1
InChI
1S/C14H14P2S6/c1-11-3-7-13(8-4-11)19-15(17)21-16(18,22-15)20-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
chave InChI
WMYQGZHFMUDZIS-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Reagent for the thiation of amides showing complementary selectivity compared with the Lawesson-reagent[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sambit Kumar Mishra et al.
Proteins, 85(8), 1422-1434 (2017-04-07)
It is known that over half of the proteins encoded by most organisms function as oligomeric complexes. Oligomerization confers structural stability and dynamics changes in proteins. We investigate the effects of oligomerization on protein dynamics and its functional significance for
P. Wipf et al.
Helvetica Chimica Acta, 70, 1001-1001 (1987)