Ensaio
99%
forma
solid
pf
70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CC(=O)N1Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H9NO2/c13-10-6-7-11(14)12(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2
chave InChI
MKRBAPNEJMFMHU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges