Documentos Principais
692891
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(methylthio)pyridine
97%
Sinônimo(s):
5-Bromo-2-(methylsulfanyl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6BrNS
Número CAS:
Peso molecular:
204.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
36-41 °C
grupo funcional
bromo
thioether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H6BrNS/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,1H3
chave InChI
CFBYLVDSPYTKPR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)