Documentos
SKBM02560
Millipore
Membrana Strat-M®, modelo de teste de difusão transdérmica, 25 mm
Strat-M®, filter diam. 25 mm
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PES
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32160907
NACRES:
NB.24
Materiais
plain filter
polyethersulfone membrane (synthetic lipid post-treatment)
polyolefin membrane (synthetic lipid post-treatment)
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Millipore
Strat-M®
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
300 μm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A membrana Strat-M para teste de difusão transdérmica
Experimente a previsibilidade inigualável da membrana Strat-M – um modelo sintético, não baseado em animais para teste de difusão transdérmica que é indicador de difusão na pele humana, sem variabilidade entre os lotes, limitações de segurança e armazenamento.
A membrana Strat-M foi concebida para a análise de:
•insumos farmacêuticos ativos (IFA)
•insumos cosméticos ativos
•Formulações
•Produtos de higiene pessoal
•Pesticidas e produtos químicos
Correlação com a pele humana
A membrana Strat-M é indicativa de difusão na pele humana para uma ampla gama de compostos e formulações. Use a ferramenta de correlação de compostos para descobrir como a membrana Strat-M será útil para você.
Dados sobre difusão reprodutível:
sem necessidade de repetir o teste toda vez que um novo lote de pele chega ao laboratório. A membrana Strat-M é um material desenvolvido por engenharia e altamente consistente que lhe permite comparar os dados de difusão atuais com os dados que serão gerados na semana seguinte ou no mês seguinte. Além disso, a consistência entre os lotes proporcionará um novo nível de nitidez aos seus dados de teste, simplificando sua análise.
Sensível a intensificadores
A membrana Strat-M exibe permeabilidade diferencial na presença de intensificadores e é compatível com formatos de formulações comuns, desse modo, é apropriado para uso durante a otimização da formulação.
Máxima praticidade em experimentos
A membrana Strat-M foi desenvolvida pensando na praticidade. A membrana Strat-M não necessita de refrigeração e pode ser armazenada no depósito, portanto a compra e o armazenamento são muito simples. Cada membrana é embalada individualmente em discos pré-cortados e não precisa ser hidratada antes do uso. Basta remover o disco da membrana Strat-M da embalagem e carregar em uma célula de Franz.
Código do filtro: SKBM
Aplicação
A membrana Strat-M é um modelo sintético, não baseado em animais para teste de difusão transdérmica que é indicador de difusão na pele humana sem variabilidade entre os lotes, limitações de segurança e armazenamento.
Informações legais
STRAT-M is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
CURCUMIN-EUDRAGIT? E PO SOLID DISPERSION: A SIMPLE AND POTENT METHOD TO SOLVE THE PROBLEMS OF CURCUMIN.
Li J, Lee IW, Shin GH, Chen X, Park HJ.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics null
PREPARATION OF A CAPSAICIN-LOADED NANOEMULSION FOR IMPROVING SKIN PENETRATION
Kim JH, Ko JA, Kim JT, Cha DS, Cho JH, Park HJ, Shin GH.
Journal of Agricultural and Food Chemistry null
Tai-Long Pan et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 65, 105-114 (2014-01-05)
The toxicity of phthalates is an important concern in the fields of environmental health and toxicology. Dermal exposure via skin care products, soil, and dust is a main route for phthalate delivery. We had explored the effect of topically-applied phthalates
IN VITRO SKIN MODELS AS A TOOL IN OPTIMIZATION OF DRUG FORMULATION.
Flaten GE, Palac Z, Engesland A, Filipovic-Grcic J, Vanic Z, Skalko-Basnet N
European Journal of Pharmaceutical Sciences null
A REVIEW OF THE CURRENT STATE OF THE ART OF PHYSIOLOGICALLY-BASED TESTS FOR MEASURING HUMAN DERMAL IN VITRO BIOAVAILABILITY OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAH) IN SOIL
Beriro DJ, Cave MR, Wragg J, Thomas R, Wills G, Evans F.
Journal of Hazardous Materials null
Artigos
Strat-M synthetic membrane model is an alternative to human skin for testing the effectiveness of skin care actives.
Protocolos
Step-by-step protocol and video for transdermal diffusion testing using Strat-M® synthetic skin membranes.
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Conteúdo relacionado
Strat-M® membrane offers consistent transdermal diffusion testing, ensuring reliable data for comparative analysis over time.