Documentos Principais
692603
Sigma-Aldrich
N-Isopropylpyrrolidine
97%
About This Item
Fórmula linear:
C4H8NC3H7
Número CAS:
Peso molecular:
113.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.438
densidade
0.800 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N1CCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-7(2)8-5-3-4-6-8/h7H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
YQOPNAOQGQSUHF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)