Documentos Principais
692123
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dichlorophenyl)propionic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8Cl2O2
Número CAS:
Peso molecular:
219.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
56-60 °C
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C9H8Cl2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
chave InChI
GQICJNXGCGRFBA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)