Documentos Principais
691968
Sigma-Aldrich
Tris(2-chloroethyl) phosphite
85%
About This Item
Fórmula linear:
(ClCH2CH2O)3P
Número CAS:
Peso molecular:
269.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
85%
índice de refração
n20/D 1.487 (lit.)
pb
112-115 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCOP(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-10-13(11-5-2-8)12-6-3-9/h1-6H2
chave InChI
LUVCTYHBTXSAMX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
374.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
190.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)