691658
Iron phosphide, Fe2P
99.5% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ferrous phosphide, Iron diphosphide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.5% trace metals basis
forma
powder
tamanho de partícula
−40 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]=P#[Fe]
InChI
1S/2Fe.P
chave InChI
GNTCPDPNMAMZFW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3