Key Documents
691186
Sigma-Aldrich
Allyl cyanoacetate
Lonza quality, ≥99.0% (GC, KF)
Sinônimo(s):
Allyl 2-cyanoacetate, Cyanoacetic acid allyl ester
About This Item
Fórmula linear:
NCCH2CO2CH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
125.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
Lonza quality
Ensaio
≥99.0% (GC, KF)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Lonza Ltd
Impurezas
≤0.10% 2-propen-1-ol
≤0.10% water
≤0.15% diallylmalonate
≤500 mg/kg acid (as cyanoacetic acid)
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
pb
110 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.070-1.075 g/mL at 20 °C
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-5-9-6(8)3-4-7/h2H,1,3,5H2
chave InChI
WXKCRCGKCOKJEF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3