Documentos Principais
690899
Sigma-Aldrich
α-Chlorophenylacetic acid
97.0%
Sinônimo(s):
Chlorophenylacetic acid, Phenylchloroacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
170.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (T)
97.0%
Formulário
lumps
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11)
chave InChI
QKSGIGXOKHZCQZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)