Documentos
638862
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-2-naphthoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H7FO2
Número CAS:
Peso molecular:
190.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
242-246 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc2cc(F)ccc2c1
InChI
1S/C11H7FO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,(H,13,14)
chave InChI
CYKDCZRPLWJEKA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3