Documentos Principais
690465
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Methylvaline
99%, ≥98.5% (TLC)
Sinônimo(s):
α-Me-Val-OH, α-Methyl-L-valine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.5% (TLC)
99%
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -3.5±0.5°, c = 1% in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impurezas
≤0.2% water
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@](C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)6(3,7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
chave InChI
GPYTYOMSQHBYTK-LURJTMIESA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)