689521
Dehydroacetic acid sodium salt
Arxada quality, 99.0-100.3 % (w/w) (T)
Sinônimo(s):
2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexenoic acid δ-lactone sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
qualidade
Arxada quality
fabricante/nome comercial
Arxada AG
concentração
99.0-100.3 % (w/w) (T)
Impurezas
≤0.5 % (w/w) water (Karl Fischer)
pf
~295 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(=O)C1=C([O-])C=C(C)OC1=O
InChI
1S/C8H8O4.Na/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4;/h3,10H,1-2H3;/q;+1/p-1
chave InChI
ZPNRBQVNNIDJHX-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?