Documentos Principais
688762
Sigma-Aldrich
1,3-Diethoxyimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
98%
Sinônimo(s):
(OEt)2Im-NTF2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13F6N3O6S2
Número CAS:
Peso molecular:
437.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (13C-NMR)
≥98% (19F-NMR)
≥98% (31P-NMR)
98%
Formulário
liquid
Impurezas
0.3% Pf6 (19F-NMR)
índice de refração
n20/D 1.4249
adequação
complies for IR spectroscopy
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CCOn1cc[n+](OCC)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H13N2O2.C2F6NO4S2/c1-3-10-8-5-6-9(7-8)11-4-2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-7H,3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
CJJJLUVYFXOOSP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ionic liquid and NHC precatalyst[1]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)