Documentos Principais
8.04184
Sigma-Aldrich
Dibutyltin dichloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Dibutyltin dichloride, Dibutyldichlorostannane, Dibutyldichlorotin
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2)2SnCl2
Número CAS:
Peso molecular:
303.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
211-670-0
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.0016 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Formulário
crystals
potência
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
148 °C/16 hPa
pf
37-38 °C
temperatura de transição
flash point 144-148 °C
solubilidade
0.32 g/L
densidade
1.4 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2C4H9.2Cl.Sn/c2*1-3-4-2;;;/h2*1,3-4H2,2H3;;;
chave InChI
QBJCDRCOQAVMJK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 37 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 Oral
Órgãos-alvo
thymus
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup