Documentos Principais
687618
Sigma-Aldrich
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 903,00
R$ 903,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 903,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
259.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 903,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
146-150 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@](Br)(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15BrO2/c12-11-4-7-1-8(5-11)3-10(2-7,6-11)9(13)14/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)/t7-,8+,10+,11-
chave InChI
DJUDQBVINJIMFO-YDRMRZIKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)