687251
Tris[4-(5-dicyanomethylidenemethyl-2-thienyl)phenyl]amine
97%
Sinônimo(s):
TDCV-TPA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
400 °C
fluorescência
λex 510 nm; λem 592 nm in chloroform
Energia orbital
HOMO 6 eV
LUMO 4.2 eV
Desempenho do dispositivo OPV
ITO/PEDOT:PSS/TDCV-TPA/Al
ITO/PEDOT:PSS/TDCV-TPA/C60/LiF/AL
ITO/PEDOT:PSS/TDCV-TPA/PC61BM/Al
cadeia de caracteres SMILES
N#C\C(=C/c1ccc(s1)-c2ccc(cc2)N(c3ccc(cc3)-c4ccc(\C=C(/C#N)C#N)s4)c5ccc(cc5)-c6ccc(\C=C(/C#N)C#N)s6)C#N
InChI
1S/C42H21N7S3/c43-22-28(23-44)19-37-13-16-40(50-37)31-1-7-34(8-2-31)49(35-9-3-32(4-10-35)41-17-14-38(51-41)20-29(24-45)25-46)36-11-5-33(6-12-36)42-18-15-39(52-42)21-30(26-47)27-48/h1-21H
chave InChI
KJHGHQMIPHPKIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)