Documentos Principais
687200
Sigma-Aldrich
sec-Butylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
2-Butaneboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H11BO2
Número CAS:
Peso molecular:
101.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
85-89 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)B(O)O
InChI
1S/C4H11BO2/c1-3-4(2)5(6)7/h4,6-7H,3H2,1-2H3
chave InChI
MACOIFNUPFKZEI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride.
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of alkyl- and aryl quinones via silver nitrate-catalyzed coupling with quinones
  • Preparation of arenes by coupling reactions with aryl bromides and chlorides in the presence of palladium complexes of a (pentaphenylferrocenyl)di(tert-butyl)phosphine
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)