Documentos
687189
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-butyn-2-amine
95%
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylpropargylamine, 3-Amino-3-methyl-1-butyne
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9N
Número CAS:
Peso molecular:
83.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4237
pb
79-80 °C/760 mmHg
densidade
0.79 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(N)C#C
InChI
1S/C5H9N/c1-4-5(2,3)6/h1H,6H2,2-3H3
chave InChI
VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3