Documentos Principais
720356
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-2-propyn-1-amine hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
3-Phenylpropargylamine hydrochloride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.192,00
R$ 1.192,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.192,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10ClN
Número CAS:
Peso molecular:
167.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.192,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
222-226 °C
grupo funcional
amine
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H9N.ClH/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,8,10H2;1H
chave InChI
NOXMJZCFMAEDRF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Dopamine β-hydroxylase inhibitor.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)