Documentos Principais
686808
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-1-ethynylboronic acid pinacol ester
90%
Sinônimo(s):
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(phenylethynyl)-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17BO2
Número CAS:
Peso molecular:
228.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
Formulário
crystals
pf
49-68 °C
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H17BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9H,1-4H3
chave InChI
VEIORNIWTVJLCN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)