676659
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl)-4,4,5,5-tetramethyl-(1,3,2)dioxaborolane, 2-[2-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]ethynyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H27BO2Si
Número CAS:
Peso molecular:
266.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
159-164 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C14H27BO2Si/c1-12(2,3)18(8,9)11-10-15-16-13(4,5)14(6,7)17-15/h1-9H3
chave InChI
LBGATPGTEQCHFP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?