Documentos
685712
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dihexylfluoren-2,7-diyl)-co-(anthracen-9,10-diyl)]
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
powder
peso molecular
>20,000
pf
407-456 °C
fluorescência
λex 375 nm; λem 441 nm in chloroform
Características e benefícios
Polymer end-capped with 3,5-dimethylbenzene.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.