Documentos Principais
932264
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(6,6′-{2,2′-bipyridine})]
Mw ≥10,000 Da by GPC
Sinônimo(s):
PFO-BPy
About This Item
Fórmula linear:
(C39H46N2)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.23
peso molecular
Mw ≥10,000 Da by GPC
Nível de qualidade
energy gap
3.4 eV (Eg (HOMO-LUMO gap))
solubilidade
THF: soluble
chloroform: soluble
λmax
360 nm±5 nm in THF
fluorescência
λem 373 nm±10 nm in THF
λem 392 nm±10 nm in THF
Energia orbital
HOMO 6.2 eV 
LUMO 2.8 eV 
Aplicação
Polymer Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
High-Yield Dispersions of Large-Diameter Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes with Tunable Narrow Chirality Distributions
Mistry, Kevin S., et al.
ACS Nano, 7, 2231-2239 (2013)