68571
Aminomethyl ChemMatrix® resin
0.50-0.70 mmol/g loading (amine)
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
ChemMatrix®
forma
crystals
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
tamanho de partícula
100-200 mesh
capacidade
0.50-0.70 mmol/g loading (amine)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artigos
ChemMatrix® is a proprietary, 100% PEG (polyethylene glycol) based resin from PCAS BioMatrix.