Key Documents
685410
Sigma-Aldrich
Methyl 1-acetyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
167.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
forma
powder
pf
91-97 °C
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccn(c1)C(C)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6(10)9-4-3-7(5-9)8(11)12-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
XNEPOBYEFLQFMM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)