Documentos Principais
685224
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-bromopyridine
97%
Sinônimo(s):
3-Bromo-4-aminopyridine, 3-Bromo-4-pyridinamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
173.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
61-69 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccncc1Br
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
chave InChI
DDQYSZWFFXOXER-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)