Documentos
684651
Sigma-Aldrich
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10F2O2
Número CAS:
Peso molecular:
164.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
103-107 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C7H10F2O2/c8-7(9)3-1-5(2-4-7)6(10)11/h5H,1-4H2,(H,10,11)
chave InChI
HYIUDFLDFSIXTR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3