Documentos Principais
684406
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano]ferrocene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H48FeP2
Número CAS:
Peso molecular:
526.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
69.1-73.0 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C(C)C)P1[C]2[CH][CH][CH][CH]2.CC(C)[C@@H]3CC[C@@H](C(C)C)P3[C]4[CH][CH][CH][CH]4
InChI
1S/2C15H24P.Fe/c2*1-11(2)14-9-10-15(12(3)4)16(14)13-7-5-6-8-13;/h2*5-8,11-12,14-15H,9-10H2,1-4H3;/t2*14-,15-;/m00./s1
chave InChI
CIIWEDVVKXIYFL-XRLMYZCVSA-N
Aplicação
DuPhos and BPE Ligands: Highly Efficient Privileged Ligands
  • Chiral catalystic ligand used for enantioselective rhodium-catalyzed hydrogenation reactions
Informações legais
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)