Documentos Principais
641227
Sigma-Aldrich
Poly(2,5-di(3′,7′-dimethyloctyl)phenylene-1,4-ethynylene)
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.947,00
R$ 1.947,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.947,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 1.947,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
solubilidade
chlorinated solvents: soluble
toluene: soluble
Descrição geral
Conjugated polymer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)