Documentos Principais
683906
Sigma-Aldrich
2-Acetamidophenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
(2-Acetylaminophenyl)boronic acid, 2-Carbamoylbenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CONH)C6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
178.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
>300 °C
grupo funcional
amide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H10BNO3/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9(12)13/h2-5,12-13H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
UMOPBIVXPOETPG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride.
Aplicação
Reactant for preparation of:
  • Highly substituted acenes via rhodium-catalyzed oxidative coupling with alkynes
  • Anticancer pyrimidines with multiple-kinase inhibitory effect
  • 3,4-ring fused 7-azaindoles and deazapurines as potent JAK2 inhibitors
  • Polycyclic azaindoles as JAK2 inhibitors
  • ROS1 receptor tyrosine kinase inhibitors
  • 2-aminopyrazolopyridines as Polo-like kinase 1 inhibitors
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)