Documentos Principais
683833
Sigma-Aldrich
2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
≥95%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 708,00
R$ 708,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 708,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2O2C(C6H4)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
193.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 708,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
pf
128-136 °C
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
chave InChI
QZKVVOXAEBCLPZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Synthesis of embelin derivatives via Suzuki-Miyaura reaction, cross metathesis and Wittig olefination
  • Asymmetric cyclopropanation of alkenes with di-Me diazomalonate catalyzed by chiral diene-rhodium complexes
  • Preparation of phenylalanines as selective AMPA- and kainate receptor ligands
  • Preparation of aryl pyrazinones via microwave-assisted palladium-catalyzed arylation of resin supported pyrazinones under simultaneous cooling condition
  • Regioselective preparation of (aryl)hydroxyquinolines via Suzuki-Miyaura cross-coupling with chloro(tosyloxy)quinoline under anhydrous conditions followed by nucleophilic deprotection of the tosyl group
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)