Documentos
683515
Sigma-Aldrich
2-(Boc-aminomethyl)piperidine
97%
Sinônimo(s):
2,2,2-Trifluoro-1-(piperidin-1-yl)ethanone, tert-Butyl 2-piperidinylmethylcarbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H22N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
214.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
93-97 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCCCN1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-6-4-5-7-12-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
DIRUVVRMWMDZAE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3