Documentos
683418
Sigma-Aldrich
Lithium dibutyl(isopropyl)magnesate
0.7 M in diethyl ether/hexanes
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H25LiMg
Número CAS:
Peso molecular:
188.56
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.7 M in diethyl ether/hexanes
densidade
0.708 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].CCCC[Mg-](CCCC)C(C)C
InChI
1S/2C4H9.C3H7.Li.Mg/c2*1-3-4-2;1-3-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;3H,1-2H3;;/q;;;+1;-1
chave InChI
NRIMXEIECWMTKG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Haziness is due to slow hydrolysis of product. Does not effect use.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3