Documentos Principais
683116
Sigma-Aldrich
Chiralyst P294
Umicore
Sinônimo(s):
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I), Acetylacetonatonorbornadienerhodium(I), Norbornadiene(acetylacetonato)rhodium, (Acetylacetonato)(bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)rhodium(I)
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 2.343,00
R$ 2.343,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 2.343,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15O2Rh
Número CAS:
Peso molecular:
294.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.343,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
solid
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
pf
176-178 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1C2C=CC1C=C2.CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C7H8.C5H8O2.Rh/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-4(6)3-5(2)7;/h1-4,6-7H,5H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b;4-3-;
chave InChI
IIQPRGKBFZGPIB-LWFKIUJUSA-M
Informações legais
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.