Documentos Principais
682926
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzophenone
95%
Sinônimo(s):
(2-Bromophenyl)phenylmethanone
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.115,00
R$ 1.115,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.115,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H9BrO
Número CAS:
Peso molecular:
261.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.115,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.6254
densidade
1.4309 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9BrO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
chave InChI
ABEVIHIQUUXDMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)