Documentos Principais
682543
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluoroanisole
99%
Sinônimo(s):
1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6BrFO
Número CAS:
Peso molecular:
205.02
Beilstein:
3240536
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.542
p.e.
143-145 °C/760 mmHg
densidade
1.5983 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrFO/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
chave InChI
KGYXKRGMSUHYCY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
90 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)