Documentos Principais
682438
Sigma-Aldrich
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
97%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-6-nitro-ortho-toluidine, 2-Amino-3-nitrobenzotrifluoride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5F3N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
206.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
48-52 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(cccc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)4-2-1-3-5(6(4)11)12(13)14/h1-3H,11H2
chave InChI
MFLJFFUIURSSKM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)