Documentos Principais
682136
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4,12-Bis(diphenylphosphino)-[2.2]-paracyclophane
96%
Sinônimo(s):
(S)-Phanephos
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H34P2
Número CAS:
Peso molecular:
576.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D +34°, c = 1 in chloroform
pf
224-226 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C1Cc2ccc(CCc3ccc1cc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)cc2P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C40H34P2/c1-5-13-35(14-6-1)41(36-15-7-2-8-16-36)39-29-31-21-25-33(39)27-23-32-22-26-34(28-24-31)40(30-32)42(37-17-9-3-10-18-37)38-19-11-4-12-20-38/h1-22,25-26,29-30H,23-24,27-28H2
chave InChI
GYZZZILPVUYAFJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Efficient ligand for asymmetric hydrogentation of dehydroamino acids, methyl esters and keytones.[1][2]
Informações legais
Sold in collaboration with Johnson Matthey Catalyst for research purposes only. US5874629 and any patents arising therefrom apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the American Chemical Society, 119, 6207-6207 (1997)
Burk et al.
Organic letters, 2(26), 4173-4176 (2001-01-11)
PhanePhos-ruthenium-diamine complexes catalyze the asymmetric hydrogenation of a wide range of aromatic, heteroaromatic, and alpha, beta-unsaturated ketones with high activity and excellent enantioselectivity.
Artigos
P-Phos ligand family enhances catalysis, featuring atropisomeric biaryl bisphosphine with unique structural elements.