Documentos Principais
681717
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxybenzoic acid
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 793,00
R$ 793,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 793,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
228.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 793,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
133-137 °C
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H12O3/c15-14(16)12-7-4-8-13(9-12)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
chave InChI
CISXCTKEQYOZAM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)