Documentos Principais
681687
Sigma-Aldrich
N-Boc-1,2-phenylenediamine
95%
Sinônimo(s):
(2-Aminophenyl)-carbamic acid tert-butyl ester, Mono-N-Boc-o-phenylenediamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
208.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
109-114 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1N
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,12H2,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
KCZFBLNQOSFGSH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the American Chemical Society, 115, 1321-1321 (1993)
Jonathan L Sessler et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(32), 11442-11446 (2005-08-11)
The synthesis, characterization, and anion-binding properties of a series of 2,6-diamidopyridine dipyrromethane hybrid macrocycles is presented. As part of this work, a new method for effecting the oxidation of dipyrromethane-based macrocycles in organic solvents has been developed. The macrocyclic frameworks