Documentos Principais
681350
Sigma-Aldrich
Pyrimidine N-oxide
97%
Sinônimo(s):
Pyrimidine 1-oxide
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.749,00
R$ 1.749,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.749,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4N2O
Número CAS:
Peso molecular:
96.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.749,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
90-94 °C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][n+]1cccnc1
InChI
1S/C4H4N2O/c7-6-3-1-2-5-4-6/h1-4H
chave InChI
OQZGLXOADHKTDN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)