Documentos Principais
681296
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidine-2-methanol
97%
Sinônimo(s):
2-Hydroxymethylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-Boc-2-(hydroxymethyl)piperidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21NO3
Número CAS:
Peso molecular:
215.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
74-78 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CO
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-7-5-4-6-9(12)8-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
PZTAGFCBNDBBFZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Julia coupling for synthesis of corydendramine A
  • Cyclization-functionalization of nitrogen-containing dienes
Reactant for synthesis of:
  • Heterocyclic compounds
  • Anthranilamide inhibitors of factor Xa
  • Human GnRH receptor antagonists
  • Sphingosine-1-phosphate receptor agonists
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)