Documentos Principais
681202
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-oxo-L-proline
97%
Sinônimo(s):
(S)-N-Boc-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, Boc-L-Pro(4-oxo)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15NO5
Número CAS:
Peso molecular:
229.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]22/D +19.0 to +23.0°, c = 0.5 in acetone
pf
160 °C (dec.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-/m0/s1
chave InChI
CKYGSXRXTIKGAJ-ZETCQYMHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)