Documentos Principais
681172
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzonitrile
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 919,00
R$ 919,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 919,00
About This Item
Fórmula linear:
IC6H4CN
Número CAS:
Peso molecular:
229.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 919,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
51-55 °C
grupo funcional
iodo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Ic1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4IN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
chave InChI
JDDAFHUEOVUDFJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Felix Bacher et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(28), 10464-10478 (2019-05-28)
Four Schiff bases derived from 7-hydrazin-yl-5,8-dihydroindolo[2,3-d][2]benzazepin-(6H)-one and its bromo-substituted analogue (HL1-HL4) and four copper(ii) complexes 1-4 have been synthesised and fully characterised by standard spectroscopic methods (1H and 13C NMR, UV-vis), ESI mass spectrometry, single crystal X-ray diffraction and spectroelectrochemistry.