Documentos Principais
681040
Sigma-Aldrich
Ethyl benzothiazole-2-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
2-Benzothiazolecarboxylic acid, ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
207.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
68-72 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-2-13-10(12)9-11-7-5-3-4-6-8(7)14-9/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
VLQLCEXNNGQELL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)