681008
1,1′-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano]ferrocene
Sinônimo(s):
S,S-Et-Ferrocelane™
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D -382°, c = 1 in chloroform
pf
89-91 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Fe]C.CC[C@H]1CC[C@H](CC)P1[C@@H]2CCCC2.CC[C@H]3CC[C@H](CC)P3[C@H]4CCCC4
InChI
1S/2C13H25P.2CH3.Fe/c2*1-3-11-9-10-12(4-2)14(11)13-7-5-6-8-13;;;/h2*11-13H,3-10H2,1-2H3;2*1H3;/t2*11-,12-;;;/m00.../s1
chave InChI
CPUKIDAUDCWIRT-ABLBMNRKSA-N
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.